Imprimer
Éprouvettes graduées, forme haute, classe A, verre borosilicaté, USP, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
32805 32808 32828 32820 32838 32848 32854 32862 32864 USP32864 USP32862 USP32854 USP32848 USP32838 USP32820 USP32808 USP32805
612-4834EA 30.2 EUR
612-4834 612-4835 612-4837 612-4836 612-4838 612-4839 612-4840 612-4841 612-4842 BRNDUSP32864 BRNDUSP32862 BRNDUSP32854 BRNDUSP32848 BRNDUSP32838 BRNDUSP32820 BRNDUSP32808 612-5747
Éprouvettes graduées, forme haute, classe A, verre borosilicaté, USP, BLAUBRAND®
Éprouvettes Éprouvettes graduées
En verre borosilicaté 3.3, forme haute, classe A, conformité certifiée.
  • Calibrées en contenance « In »
  • Base en verre hexagonale, bec
  • Trait de jauge aux graduations, marques et inscriptions majeures, inscription très contrastée en émail bleu
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788