Imprimer
Enregistreur de données de température, EBI 25-TX
Fournisseur: EBRO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1340-6204 1340-0025
620-1919EA 757 EUR
620-1919 620-2383
Enregistreur de données de température, EBI 25-TX
Enregistreurs de données
L'EBI 25-TX pour la surveillance sans fil des mesures de température permet de s'assurer que les denrées périssables sont produites et stockées dans des conditions correctes à tout moment. Il surveille et transmet les données en temps réel dans une interface (station de base) et au serveur souhaité ou à un PC.
  • High precision
  • Exchangeable probe
  • Wide temperature range
  • Avoid loss of goods
  • Easy handling, user replaceable battery
  • Automatic documentation
  • Worldwide access to the measurement data
EBI 25-TX gives continuous monitoring of temperature-sensitive goods like blood plasma or medicine in pharmaceutical industries, emperature and humidity monitoring and other measurements in cooling chambers, cleanrooms and incubators. Has a storage temperature range of –40 to +70 °C.
Calibrattion points: –80 °C, 0 °C, and +134 °C (factory calibration certificate)
Certifications: Compliance with the HACCP guidelines; GAMP and GxP compliance; FDA 21 CFR Part 11 functionality. IP 67 rated protection class.
Informations de livraison: Supplied with a 3,6 volt replaceable battery, up to 5 years lifetime when measuring at 15 minutes and hourly wireless communication. Winlog.Wave software is available on request.