Imprimer
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), style mocassin, X-Light, 7131130
Fournisseur: Abeba
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7131130/35 7131130/36 7131130/37 7131130/38 7131130/39 7131130/40 7131130/41 7131130/42 7131130/43 7131130/44 7131130/45 7131130/46 7131130/47 7131130/48 7131135/35 7131135/36 7131135/37 7131135/38 7131135/39 7131135/40 7131135/41 7131135/42 7131135/43 7131135/44 7131135/45 7131135/46 7131135/47 7131135/48
ABEB7131130/35EA 89.5 EUR
ABEB7131130/35 ABEB7131130/36 ABEB7131130/37 ABEB7131130/38 ABEB7131130/39 ABEB7131130/40 ABEB7131130/41 ABEB7131130/42 ABEB7131130/43 ABEB7131130/44 ABEB7131130/45 ABEB7131130/46 ABEB7131130/47 ABEB7131130/48 ABEB7131135/35 ABEB7131135/36 ABEB7131135/37 ABEB7131135/38 ABEB7131135/39 ABEB7131135/40 ABEB7131135/41 ABEB7131135/42 ABEB7131135/43 ABEB7131135/44 ABEB7131135/45 ABEB7131135/46 ABEB7131135/47 ABEB7131135/48
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), style mocassin, X-Light, 7131130
Chaussures et bottes
Chaussure anti-décharge électrostatique avec partie supérieure en cuir souple, bride de cheville réglable non pliable et semelle de marche légère en polyuréthane (résiste au combustible).
  • Doublure spéciale absorbant la transpiration avec doublure Silver Point
  • Semelle intérieure remplaçable Air Clima Comfort, semelles intérieures orthopédiques possibles
  • Le traitement Sanitized® atténue les odeurs et la prolifération de bactéries
  • Semelle légère en polyuréthane antidérapante et système absorbant les chocs
  • Coup de pied avec bande élastique
Couleur: Blanc ou noir
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; OB, A, E, FO, SRC