Imprimer
Pipette de micro-distribution à usage répétitif, Acura® 865
Fournisseur: Socorex Isba
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
865.0050 865.0200 865.1000
SOCO865.0050EA 683 EUR
SOCO865.0050 SOCO865.0200 SOCO865.1000
Pipette de micro-distribution à usage répétitif, Acura® 865
Pipettes Pipettes à répétition
Micro-distributeur portatif destiné à une distribution répétée de volumes en microlitres. Trois modèles couvrent la plage de 5 à 1000 µl.
  • Excellente ergonomie
  • Activation de piston ultra-souple, grand affichage du volume
  • Alimentation polyvalente par le flacon, le tuyau ou la seringue
  • Étalonnage simple en laboratoire
  • Autoclavable entièrement assemblé à 121 °C
  • Système de valve à trois voies pour remplissage automatique
  • Les matériaux soigneusement sélectionnés garantissent une durabilité et une résistance optimale aux milieux agressifs
À numéro de série individuel et contrôle de qualité certifié
Informations de livraison: livré avec un tuyau en silicone de 90 cm, une canule à extrémité arrondie en acier inoxydable, capuchon de valve d'admission, certificat de contrôle qualité et instructions d'utilisation.