Balance compacte, polyvalente et simple d'utilisation pour des résultats précis et rapides. Les modes d'application incluent le pesage, le pesage en pourcentage, le comptage de pièces, l'accumulation et le pesage dynamique.
- Grand écran LCD rétroéclairé
- Portable avec boîtier en plastique ABS léger (poids net 4,2 kg) et batterie rechargeable
- Clavier simple, fonctionnement à cinq touches
- Stabilisation en 1 seconde
- Poids inférieur à la capacité
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande: D'autres options de connectivité sont disponibles, notamment Ethernet en option, 2e RS232 ou USB et 2e plate-forme en option. Des versions approuvées sont également disponibles. Veuillez consulter le site Web ou contacter votre bureau de vente local Avantor pour plus de détails.
Informations de livraison:
Attention: