Imprimer
BLItz™ Protein Detection System
Fournisseur: PALL FORTEBIO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
18-5082 18-5019 18-5022 18-5060
733-2138EA 932 EUR
733-2138 733-2145 733-2141 733-2148
BLItz™ Protein Detection System
Analyseurs Analyseur de protéines
Système BLItz™ d'analyse d'interactions biomoléculaires, sans marquage, et en temps réel.
  • Détermination de la présence ou de l'absence de protéines
  • Analyse de la cinétique de liaison avec immobilisation de l'un des deux partenaires
  • Quantification des protéines en quelques minutes, même dans les matrices complexes
  • Sans étiquette et technologie en temps réel permettant de gagner du temps et de limiter l'utilisation de réactifs
  • Faible volume d'échantillon requis
  • Excellente alternative aux systèmes SPR
Grâce à la technologie Bio-Layer Interferometry (interférométrie de bio-couche) pour détecter de faibles changements d'affinités moléculaires liées à un biocapteur, on peut obtenir des courbes de liaison en temps réel en quelques minutes, avec seulement 4 µl d'échantillon.
Le taux de liaison étant proportionnel à la concentration moléculaire cible, le système BLItz™ est également utilisé pour la quantification des protéines de l'ordre de 100 ng/ml ou plus, même sur des échantillons bruts.
Les mesures BLItz™ s'utilisent pour compléter voire remplacer des méthodes d'évaluation - Optimisation des liaisons, études des ligands, conditions de traitement ou études quantitatives cinétiques en temps réel, optimisation de tests ELISA.