Imprimer
Balances industrielles, balances compactes pour paillasse Valor™ 7000
Fournisseur: OHAUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30060916 30060912 30031823 30031824 30031826 30060915 30031825 30060913 30031822 30060914
611-2621EA 714 EUR
611-2621 611-2617 611-2592 611-2593 611-2595 611-2620 611-2594 611-2618 611-2591 611-2619
Balances industrielles, balances compactes pour paillasse Valor™ 7000
Balances
Une balance alimentaire conçue pour accroître la productivité des tâches de pesage et de dosage des aliments. Elle intègre des capteurs sans contact pour activer certaines fonctions sans appuyer sur un bouton, réduisant ainsi la contamination de la balance. La Valor 7000 est certifiée NSF et adhère à un système qualité conforme à la norme HACCP.
  • Capteurs sans contact avant et arrière
  • Double écran rétroéclairé avant et arrière pour une pesée rapide par deux opérateurs
  • Temps de stabilisation d'une seconde (1 s) pour une cadence accrue
  • Alimentation secteur avec batterie interne rechargeable pour une utilisation portable
  • Protection IP 43 (éclaboussures)
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande: D'autres options de connectivité sont disponibles, notamment Ethernet en option, un deuxième RS232 ou USB. Des versions approuvées sont également disponibles. Veuillez consulter le site web ou nous contacter pour plus de détails.
Informations de livraison:
Attention:
Commander maintenant