Imprimer
Pipettes multicanaux électroniques, à volume variable, Acura® electro 956
Fournisseur: Socorex Isba
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
956.12.010G 956.12.200G 956.08.350E 956.12.200E 956.12.350E 956.12.050G 956.08.010 956.08.010E 956.08.050E 956.12.350G 956.12.200 956.12.350 956.08.200 956.08.010G 956.08.050 956.08.050G 956.08.200E 956.08.200G 956.08.350 956.08.350G 956.12.010 956.12.010E 956.12.050 956.12.050E
SOCO956.12.010GEA 1580 EUR
SOCO956.12.010G SOCO956.12.200G SOCO956.08.350E SOCO956.12.200E SOCO956.12.350E SOCO956.12.050G SOCO956.08.010 SOCO956.08.010E SOCO956.08.050E SOCO956.12.350G SOCO956.12.200 SOCO956.12.350 SOCO956.08.200 SOCO956.08.010G SOCO956.08.050 SOCO956.08.050G SOCO956.08.200E SOCO956.08.200G SOCO956.08.350 SOCO956.08.350G SOCO956.12.010 SOCO956.12.010E SOCO956.12.050 SOCO956.12.050E
Pipettes multicanaux électroniques, à volume variable, Acura® electro 956
Pipettes Pipetteurs
Ces pipettes comprennent un moteur contrôlé par microprocesseur, un logiciel intuitif et une batterie rechargeable. Les huit modèles à 8 et 12 canaux couvrent une plage de volume de 0,5 à 350 µl.
  • Légère à parfaite prise en main
  • Éjection séquentielle des pointes
  • Justip™, le système de réglage de la hauteur de la tige (plage de 4 mm), est contrôlé par un crantage efficace et permet un large choix de pointes s'adaptant parfaitement à la buse
  • Tête d'éjection courbée permet une éjection séquentielle sans effort de la pointe
  • Rotation à 360° des modules volumétriques multicanaux pour sélectionner la meilleure position de fonctionnement
  • Compteur de cycles de pipetage : un simple double-clic donne accès au nombre de cycles de pipetage réalisés depuis la dernière remise à zéro
Informations de livraison: Les pipettes (seules) sans bouchon sont fournies avec une batterie, un certificat de CQ, des instructions d'utilisation et des échantillons de Qualitips®.
Les pipettes avec bouchon (kits initiaux) sont fournies avec un certificat de CQ individuel et des instructions d'utilisation, un support de charge de pipette, un chargeur rapide avec câble et adaptateur secteur, une batterie supplémentaire et des échantillons de pointes de pipettes Qualitips.
Attention: Remarque : la pipette seule est fournie avec une batterie mais sans chargeur, nécessaire au fonctionnement de l'équipement. Dans un premier temps, il est donc recommandé d'acheter un kit initial. Les pipettes supplémentaires sans chargeur peuvent être achetées ultérieurement et chargées sur le support existant.