Agitateurs de laboratoire extrêmement puissants conçus pour les applications hautement visqueuses et les tâches d'agitation intensives pouvant atteindre des volumes de 100 L (H₂O). La vitesse est réglée automatiquement grâce à la technologie de commande par microprocesseur (plage de vitesse : 6 - 2000 min⁻¹ ou 4 - 530 min⁻¹ pour les modèles P4). Tous les modèles disposent de deux plages de vitesse. Des circuits de sécurité assurent un arrêt automatique dans des conditions de blocage ou de surcharge. La vitesse préréglée et la vitesse réelle de la tige sont surveillées en permanence et toute variation est compensée automatiquement. Il en résulte une vitesse constante, indépendamment de la viscosité des échantillons.
- Affichage numérique de la vitesse
- Variation de vitesse en continu
- Tiges d'agitation creuses pour permettre le passage
- Protection contre la surcharge et possibilité de fonctionner dans des conditions de surcharge pendant de courtes périodes
- Boîtier plat et fonctionnement silencieux
- Affichage de code d'erreur
Les modèles control présentent un contrôleur sans fil amovible et un écran TFT numérique. Ils sont équipés d'une interface RS232 et USB permettant de contrôler et de documenter tous les paramètres. Un affichage intégré de la tendance du couple permet en outre d'effectuer des mesures des changements de viscosité.
Multilingual TFT display
Programmable functions
Integrated temperature measurement
Interval operation, timer and lock function
Adjustable safety circuit
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 40.
Informations sur les accessoires: Temperature sensors are sold separately.
Informations de commande: Fournis sans accessoires (vaste choix d'accessoires disponibles séparément).