Imprimer
Agitateurs à tige, électroniques, EUROSTAR 20 digital, EUROSTAR 20 high speed digital et EUROSTAR 40 digital
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4444002 4444003 4444000 4028602 4028603 4442003 4442000 4442002 4028600
441-0106EA 1270 EUR
441-0106 441-0107 441-0105 441-0314 441-0315 441-0333 441-0331 441-0332 441-0313
Agitateurs à tige, électroniques, EUROSTAR 20 digital, EUROSTAR 20 high speed digital et EUROSTAR 40 digital
Agitateurs Agitateurs à tige
Agitateurs de laboratoire conçus pour les tâches d'agitation simples impliquant des volumes pouvant atteindre 15 ou 25 L (EUROSTAR 20 digital et EUROSTAR 40 digital) ou pour les tâches d'agitation intensives requérant des volumes jusqu'à 20 L (EUROSTAR 20 high speed digital). La vitesse est réglée automatiquement grâce à la technologie à commande par microprocesseur (plage de vitesse : 0/30 - 2000 min⁻¹ ; ou 0/150 - 6000 pour le modèle à grande vitesse). Des circuits de sécurité assurent un arrêt automatique dans des conditions de blocage ou de surcharge. La vitesse préréglée et la vitesse réelle de la tige sont surveillées en permanence et toute variation est compensée automatiquement. Il en résulte une vitesse constante, indépendamment de la viscosité des échantillons.
  • Affichage numérique de la vitesse
  • Variation de vitesse en continu
  • Arbres creux pour permettre le passage de tiges d'agitation
  • Protection contre la surcharge et possibilité de fonctionner dans des conditions de surcharge pendant de courtes périodes
  • Boîtier plat et fonctionnement silencieux
  • Affichage de code d'erreur
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 40
Informations de commande: Fournis sans accessoires (vaste choix d'accessoires disponibles séparément).