Imprimer
Compteurs de cellules électroniques
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40345015 40345010
HECH40345015EA 2150 EUR
HECH40345015 233-5394
Compteurs de cellules électroniques
Compteurs de cellules et cytomètres de flux Compteurs de cellules automatisés
The electronic memory devices specify blood counting.
  • Power supply operation
  • Rechargeable battery operation
  • Software (download) with computer analysis
  • Big TFT color display
  • Storage of last counting on device
The microscope image can be observed permanently, the numbers can be typed in easily.
Colour: Blue
Informations de livraison: Every device comes with an instruction manual.