Imprimer
Thionyle chlorure 1 M dans le dichloromethane
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichlorure de thionyle
H31857.AE H31857.AP
H31857.AEEA 69.4 EUR
H31857.AE H31857.AP
Thionyle chlorure 1 M dans le dichloromethane
Thionyle chlorure
CAS No.: 7719-09-7 Molecular Formula: Cl2OS Formula Weight: 118.97 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011449
Formule: Cl₂OS
Poids moléculaire: 118.97 g/mol
Point d'ébullition: 76
Point de fusion: -104.5
Densité: 1.35
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011449
Numéro CAS: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 2922
ADR: 8 III
Indice Merck: 12,09485