Imprimer
(Trifluorométhyl)triméthylsilane 0.5 M dans le THF
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): trimethyl(trifluoromethyl)silane
H31520.AA H31520.AC H31520.AE
H31520.AAEA 30.6 EUR
H31520.AA H31520.AC H31520.AE
(Trifluorométhyl)triméthylsilane 0.5 M dans le THF
(Trifluorométhyl)triméthylsilane
CAS No.: 81290-20-2 Molecular Formula: C4H9F3Si Formula Weight: 142.20 Flash Point: 17°(63°F) Boiling Point: 40° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00145454
Formule: C₄H₉F₃Si
Point d'ébullition: 40 °C
Densité: 0,895
Point éclair: 17 °C (63 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145454
Numéro CAS: 81290-20-2
UN: 1993
ADR: 3,II