Imprimer
Tantale 1,000 mg/l en solution dans l'acide nitrique 5% + HF traces (max 1%) étalon mono-élément pour ICP
Marques : ACTIVE MOTIF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
C057.5N1FP.L1 C057.5N1FP.L25 C057.5N1FP.L5
ACSDC057.5N1FP.L1EA 97.4 EUR
ACSDC057.5N1FP.L1 ACSDC057.5N1FP.L25 ACSDC057.5N1FP.L5
Tantale 1,000 mg/l en solution dans l'acide nitrique 5% + HF traces (max 1%) étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de tantale