Imprimer
9-Méthylacridine 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
H33718.MD H33718.03
H33718.MDEA 68.6 EUR
H33718.MD H33718.03
9-Méthylacridine 96%
9-Methylacridine
Formule: C₁₄H₁₁N
Poids moléculaire: 193.25 g/mol
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00143523
Numéro CAS: 611-64-3
EINECS: 210-272-4