Imprimer
Tribromure de phosphoryle 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
388450250 388450100 388451000
ACRO388450250EA 252 EUR
ACRO388450250 ACRO388450100 ACRO388451000
Tribromure de phosphoryle 95%
Tribromure de phosphoryle
Formule: Br₃OP
Point d'ébullition: 192 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 56 °C
Densité: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036298
Numéro CAS: 7789-59-5
EINECS: 232-177-7
UN: 1939
ADR: 8,II
Indice Merck: 12,07505
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to grey-brown Crystals or fused mass
Titration Argentometric ≥94 %