Sodium fluorure ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
NaF Point d'ébullition: 1704 °C Point de fusion: 993 °C Densité: 2,78 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003524 Numéro CAS: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 UN: 1690 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,8618 |