Iodure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-ethyl-3-methylimidazolium iodide
Formule:
C₆H₁₁IN₂ Poids moléculaire: 238.07 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03701101 Numéro CAS: 35935-34-3 |