Imprimer
Acide acrylique ≥99.0% (par GC) stabilisé
Marques : TCI
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Prop-2-enoic acid
Stabilisation: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
A0141-500G A0141-25G
TCIAA0141-500GEA 49 EUR
TCIAA0141-500G TCIAA0141-25G
Acide acrylique ≥99.0% (par GC) stabilisé
Acide acrylique
Formule: C₃H₄O₂
Poids moléculaire: 72.06 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Point de fusion: 13
Point éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00004367
Numéro CAS: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,00130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=288a99c09cf862a61728546ef9b0110820491d96&vid=288a99c09cf862a61728546ef9b0110820491d96&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %