Imprimer
Magnésium chlorure 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
600214-5 600214-10 600214-25
CAYM600214-5EA 17.9 EUR
CAYM600214-5 CAYM600214-10 CAYM600214-25
Magnésium chlorure 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Indice Merck: 13,05684