Imprimer
Zinc sulfate heptahydraté 99.0-103.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
4382-01EA 93.96 EUR
4382-01 4382-R
Zinc sulfate heptahydraté 99.0-103.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Zinc sulfate heptahydraté
Formule: ZnSO₄·7H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149894
Numéro CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,10293
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (ZnSO₄·7H₂O) 99.0 - 103.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 4.4 - 6.0
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.002 %
ACS - Ammonium (NH₄) ≤0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Lead (Pb) ≤0.003 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.05 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤2.000 ppm