Imprimer
Magnésium sulfate heptahydraté 99-102% (par titration EDTA), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
2500.1000EA 126.58 EUR
2500.1000 2500-07 2500-05
Magnésium sulfate heptahydraté 99-102% (par titration EDTA), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Magnésium sulfate heptahydraté
Formule: MgSO₄·7H₂O
Poids moléculaire: 246.48 g/mol
Point de fusion: 1124
Densité: 1.67 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149785
Numéro CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Indice Merck: 13,05715
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.0 - 102.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
Assay (MgSO₄7H₂O) (by EDTA titrn) 99.0 - 102.0 %
Insoluble Matter ≤ 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 7.0
Nitrate (NO₃) ≤ 0.002 %
Ammonium (NH₄) ≤ 0.002 %
Calcium (Ca) ≤ 0.02 %
Potassium (K) ≤ 0.005 %
Sodium (Na) ≤ 0.005 %
Strontium (Sr) ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 5 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤ 5.0 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs