Calcium hydroxyde
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chaux éteinte
Formule:
Ca(OH)₂ Poids moléculaire: 74,09 g/mol Point de fusion: 550 °C Densité: 2,24 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010901 Numéro CAS: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 Indice Merck: 13,01675 |
Résultats des tests de spécification
Calcium Carbonate {CaCO3} |
|
Calcium Hydroxide {Ca(OH)2} |