Imprimer
Acide L(+)-ascorbique
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.00468.0100 1.00468.0500 1.00468.1000
1.00468.0100EA 128 EUR
1.00468.0100 1.00468.0500 1.00468.1000
Acide L(+)-ascorbique
Acide L(+)-ascorbique
Formule: C₆H₈O₆
Poids moléculaire: 176.13 g/mol
Point d'ébullition: 553
Point de fusion: 190…192 °C
Densité: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Indice Merck: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 330 g/l (24 °C)
Melting Point 190 - 192 °C (decomposition)
Molar Mass 176.12 g/mol
Bulk Density 500 - 900 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 - 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 380 °C