Imprimer
4-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Benzylpiperidin-4-ol
A15664.03 A15664.06 A15664.14
A15664.03EA 29.9 EUR
A15664.03 A15664.06 A15664.14
4-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
4-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Purity: 97% CAS No.: 51135-96-7 Molecular Formula: C12H17NO Formula Weight: 191.27 Melting Point: ca 80° Beilstein Reference: 1451803
Formule: C₁₂H₁₇NO
Poids moléculaire: 191.27 g/mol
Point de fusion: ∼ 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023147
Numéro CAS: 51135-96-7
EINECS: 257-003-7