Imprimer
Disulfate de zirconium tetrahydraté ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
43194.22 43194.14
43194.22EA 1000 EUR
43194.22 43194.14
Disulfate de zirconium tetrahydraté ≥99.99% (base métaux)
Disulfate de zirconium tetrahydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 7446-31-3 Molecular Formula: Zr(SO4)2.4H2O Formula Weight: 355.40 (283.34anhy) Physical Form: Crystalline powder Density: 3.22 Appearance: White Merck Reference: 14,10182 MDL No.: MFCD00149267
Formule: O₈S₂Zr·4H₂O
Poids moléculaire: 355.396 g/mol
Densité: 3.22
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149267
Numéro CAS: 7446-31-3
EINECS: 238-694-4
Indice Merck: 14,10182