Imprimer
Indium (III) hydroxyde ≥99.8% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
40100.09 40100.18
40100.09EA 76.4 EUR
40100.09 40100.18
Indium (III) hydroxyde ≥99.8% (base métaux)
Indium (III) hydroxyde
Purity: 99.8% CAS No.: 20661-21-6 Molecular Formula: In(OH)3 Formula Weight: 165.84 Physical Form: Powder Melting Point: 150° -H2O MDL No.: MFCD00011056
Formule: H₃InO₃
Poids moléculaire: 165.84 g/mol
Point de fusion: 150 °C (-H₂O)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011056
Numéro CAS: 20661-21-6
EINECS: 243-947-7