Indium (III) chlorure hydraté ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 143983-91-9
Molecular Formula: InCl3.xH2O
Formula Weight: 221.18(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,4958
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011058
Formule:
Cl₃In·H₂O Poids moléculaire: 221.18 g/mol (anhy) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149744 Numéro CAS: 143983-91-9 EINECS: 233-043-0 UN: 3260 ADR: 8 II Indice Merck: 14,4958 |