Imprimer
DL-Glutamic acid monohydrate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A17719.14 A17719.22 A17719.36
A17719.14EA 37.3 EUR
A17719.14 A17719.22 A17719.36
DL-Glutamic acid monohydrate ≥99%
DL-Glutamic acid monohydrate
Purity: 99% CAS No.: 19285-83-7 Molecular Formula: C5H9NO4.H2O Formula Weight: 165.15 (147.13anhy) Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 4155097 Merck Reference: 14,4469 MDL No.: MFCD00150703
Formule: C₅H₉NO₄·1H₂O
Densité: 1,460
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150703
Numéro CAS: 19285-83-7
EINECS: 210-522-2
Indice Merck: 14,4469