Imprimer
Homophthalic anhydride ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15538.09 A15538.18
A15538.09EA 68.9 EUR
A15538.09 A15538.18
Homophthalic anhydride ≥97%
Homophthalic anhydride
Purity: 97+% CAS No.: 703-59-3 Molecular Formula: C9H6O3 Formula Weight: 162.14 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 5244
Formule: C₉H₆O₃
Point de fusion: 140…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006894
Numéro CAS: 703-59-3
EINECS: 211-873-4