Imprimer
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L14646.03 L14646.06 L14646.14
L14646.03EA 67.1 EUR
L14646.03 L14646.06 L14646.14
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥99%
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Purity: 99% CAS No.: 22385-77-9 Molecular Formula: C14H21Br Formula Weight: 269.23 Melting Point: 62-66° Beilstein Reference: 2091559
Formule: C₁₄H₂₁Br
Point de fusion: 62…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00796945
Numéro CAS: 22385-77-9