Imprimer

3-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid

L13743.06 L13743.03
L13743.06EA 125 EUR
L13743.06 L13743.03
3-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
3-Hydroxy-o-toluic acid

Purity: 97% CAS No.: 603-80-5 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 142-146° Beilstein Reference: 2613791 MDL No.: MFCD00671541

Formule: C₈H₈O₃
Poids moléculaire: 152.15 g/mol
Point de fusion: 142…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671541
Numéro CAS: 603-80-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR