5-Bromo-2,4-difluorotoluene ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Bromo-2,4-difluoro-5-methylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 159277-47-1
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
MDL No.: MFCD15144620
Formule:
C₇H₅BrF₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD15144620 Numéro CAS: 159277-47-1 |