Imprimer
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26464.03 H26464.09
H26464.03EA 60.5 EUR
H26464.03 H26464.09
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile ≥97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 128593-93-1 Molecular Formula: C7H2Cl2FN Formula Weight: 190.00 Melting Point: 44-47° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD03840469
Formule: C₇H₂Cl₂FN
Point de fusion: 44…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840469
Numéro CAS: 128593-93-1
EINECS: None
UN: 3439
ADR: 6.1,III