Imprimer
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32982.03 H32982.06
H32982.03EA 103 EUR
H32982.03 H32982.06
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid ≥97%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Purity: 97+% CAS No.: 4707-24-8 Molecular Formula: C7HBrF4O2 Formula Weight: 272.98 Odour: Odourless Melting Point: 142-145° MDL No.: MFCD00075244
Formule: C₇HBrF₄O₂
Point de fusion: 142…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075244
Numéro CAS: 4707-24-8