Imprimer
Rhodium, noir ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
12353.02 12353.04
12353.02EA 1570 EUR
12353.02 12353.04
Rhodium, noir ≥99.9% (base métaux)
Rhodium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: Black powder Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011201
Formule: Rh
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011201
Numéro CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 3089
ADR: 4.1,III