2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 56946-83-9
Molecular Formula: C4HCl3O2S2
Formula Weight: 251.54
Flash Point:
Formule:
C₄HCl₃O₂S₂ Point d'ébullition: 256…257 °C Densité: 1,697 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051665 Numéro CAS: 56946-83-9 UN: 3265 ADR: 8,II |