4-Methoxy-N-methylaniline 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N-Methyl-p-anisidine
Formule:
C₈H₁₁NO Point d'ébullition: 135…136 °C (19 mmHg) Point de fusion: 33…36 °C Point éclair: 110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008399 Numéro CAS: 5961-59-1 EINECS: 227-735-1 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to grey-brown Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 33 to 36 °C |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥98.5 % |