Imprimer
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3,3-dimethoxypropanoate, Methyl 3,3-dimethoxypropionate
264340050 264340250
ACRO264340050EA 27.2 EUR
ACRO264340050 ACRO264340250
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 99%
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Formule: C₆H₁₂O₄
Point d'ébullition: 166 °C (760 mmHg)
Densité: 1,06 g/cm³
Point éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010650
Numéro CAS: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %