Ethyl-α-bromophenylacetate ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ethyl alpha-bromophenylacetate
Purity: 97%
CAS No.: 2882-19-1
Molecular Formula: C10H11BrO2
Formula Weight: 243.10
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₁BrO₂ Point d'ébullition: 164 °C (30 mmHg) Densité: 1,389 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013536 Numéro CAS: 2882-19-1 EINECS: 220-735-2 UN: 3265 ADR: 8,III |