Imprimer
Tin standard solution, 10,000 mg/l Sn in dil. nitric acid with 2% hydrofluoric acid étalon mono-élément pour ICP
Marques : CPACHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
C155.2N2FP.L1 C155.2N2FP.L25 C155.2N2FP.L5
ACSDC155.2N2FP.L1EA 196 EUR
ACSDC155.2N2FP.L1 ACSDC155.2N2FP.L25 ACSDC155.2N2FP.L5
Tin standard solution, 10,000 mg/l Sn in dil. nitric acid with 2% hydrofluoric acid étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'étain