Imprimer
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-4-nitropyridine 1-oxide
L19524.14 L19524.06
L19524.14EA 448 EUR
L19524.14 L19524.06
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide ≥98%
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide
Purity: 98+% CAS No.: 1678-49-5 Molecular Formula: C5H3BrN2O3 Formula Weight: 219.00 Melting Point: 152-154° Beilstein Reference: 150822
Formule: C₅H₃BrN₂O₃
Point de fusion: 152…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085925
Numéro CAS: 1678-49-5