Imprimer
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
H32626.03 H32626.06
H32626.03EA 23.1 EUR
H32626.03 H32626.06
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Purity: 97+% CAS No.: 393-06-6 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Melting Point: 183-186° MDL No.: MFCD03407959
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Point de fusion: 183…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407959
Numéro CAS: 393-06-6