4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 320-31-0
Molecular Formula: C8H4BrF3O2
Formula Weight: 269.02
MDL No.: MFCD07787468
Formule:
C₈H₄BrF₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07787468 Numéro CAS: 320-31-0 |