D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
D(-)-4-Hydroxyphenylglycine, H-D-Phg(4-OH)-OH, (R)-(-)-2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, (-)-4-Hydroxy-D-phenylglycine, D-(-)-p-Hydroxyphenylglycine
Formule:
C₈H₉NO₃ Point de fusion: 240 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004262 Numéro CAS: 22818-40-2 EINECS: 245-247-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific optical rotation | -155° to -161° (20°C, 589 nm) (c=1, 1N HCl) |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |