Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine tech. 90%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Bis(3,5-dimethylphenyl)chlorophosphine
Purity: 90%
CAS No.: 74289-57-9
Molecular Formula: C16H18ClP
Formula Weight: 276.75
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01630841
Formule:
C₁₆H₁₈ClP Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01630841 Numéro CAS: 74289-57-9 UN: 3261 ADR: 8,II |