Imprimer
Rhodium(II) acetate dimer dihydrate ca 43% Rh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
197610010 197612500
ACRO197610010EA 1730 EUR
ACRO197610010 ACRO197612500
Rhodium(II) acetate dimer dihydrate ca 43% Rh
Rhodium(II) acetate dimer dihydrate
Formule: C₈H₁₂O₈Rh₂·2H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149212
Numéro CAS: 29998-99-0
EINECS: 240-084-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 43 % (Rh)