4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₂Br₂N₂S Point de fusion: 186…190 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00658844 Numéro CAS: 15155-41-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |