Imprimer
N-Fmoc-glycine
Marques : Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)acetic acid, Fmoc-Gly-OH
8.52001.0100 8.52001.0025
04-12-1001-100EA 109 EUR
04-12-1001-100 04-12-1001-25
N-Fmoc-glycine
N-Fmoc-glycine
Formule: C₁₇H₁₅NO₄
Poids moléculaire: 297.3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037140
Numéro CAS: 29022-11-5
EINECS: 249-373-3