Imprimer
Acide thiophène-2,5-dicarboxylique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Thiophene-2,5-dicarboxylic acid
L10293.03 L10293.06 L10293.14
L10293.03EA 33.2 EUR
L10293.03 L10293.06 L10293.14
Acide thiophène-2,5-dicarboxylique ≥97%
Acide thiophène-2,5-dicarboxylique
Purity: 97% CAS No.: 4282-31-9 Molecular Formula: C6H4O4S Formula Weight: 172.16 Melting Point: 355-360° Beilstein Reference: 136781
Formule: C₆H₄O₄S
Poids moléculaire: 172.16 g/mol
Point de fusion: 355…360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016896
Numéro CAS: 4282-31-9
EINECS: 224-284-2